4'-Fluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 29.2 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoroacetophenone 95%
4'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000354
CAS nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9