1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC2900-1G
PC2900-5G
APOSPC2900-1GEA
81.8
EUR
APOSPC2900-1G
APOSPC2900-5G
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
1,3-Difluorotetrachloroacetone
Formule:
C₃Cl₄F₂O Kookpunt: 118…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
79-51-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |