3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2902-100G PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-100GEA 0 EUR
APOSPC2902-100G APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Smeltpunt: 211…213 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00807404
CAS nummer: 149507-26-6