3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2904-100G
PC2904-25G
PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA
407
EUR
APOSPC2904-100G
APOSPC2904-25G
APOSPC2904-5G
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₃ClFN Smeltpunt: 54…59 °C Vlampunt: 89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03407967 CAS nummer: 327056-73-5 |