5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2913-25G PC2913-5G
APOSPC2913-25GEA 33.7 EUR
APOSPC2913-25G APOSPC2913-5G
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
5-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 82…85 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861130
CAS nummer: 103291-07-2