4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2915-25G PC2915-5G PC2915-100G
APOSPC2915-25GEA 33.7 EUR
APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G APOSPC2915-100G
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08459292
CAS nummer: 467435-07-0