2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Smeltpunt: 174…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972875
CAS nummer: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III