2-Fluoro-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2918-5G PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-5GEA 29.5 EUR
APOSPC2918-5G APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-iodopyridine
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092926
CAS nummer: 22282-70-8