5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 144 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Smeltpunt: 300…301 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200879
CAS nummer: 84163-16-6