2,4-Difluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 123 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotoluene 98%
2,4-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 113…117 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000332
CAS nummer: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II