1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 99.9 EUR
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311906
CAS nummer: 401930-07-2