2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 505 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741392
CAS nummer: 189359-65-7