3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2933-10G
PC2933-5G
PC2933-1G
PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA
316
EUR
APOSPC2933-10G
APOSPC2933-5G
APOSPC2933-1G
APOSPC2933-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule:
C₈H₄ClF₃O₃ Smeltpunt: 65…68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660306 CAS nummer: 433926-46-6 |