2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2934-1G PC2934-500MG PC2934-5G
APOSPC2934-1GEA 52.6 EUR
APOSPC2934-1G APOSPC2934-500MG APOSPC2934-5G
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741393
CAS nummer: 157026-19-2