2,5-Difluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 22 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000347
CAS nummer: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II