3,4-Difluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2942-100G PC2942-25G PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA 337 EUR
APOSPC2942-100G APOSPC2942-25G APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotoluene 99%
3,4-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 110…113 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075087
CAS nummer: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III