2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 103 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62 g/mol
Smeltpunt: 59…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094042
CAS nummer: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8 II