3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 22 EUR
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973779
CAS nummer: 349-57-5