3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 52.6 EUR
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458093
CAS nummer: 3013-27-2