1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 730 EUR
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Formule: C₆F₁₂I₂
Kookpunt: 114…116 °C/100mmHg
Smeltpunt: 25 °C
Dichtheid: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042264
CAS nummer: 375-80-4
EINECS: 206-794-7