1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2968-1G PC2968-5G PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA 97.9 EUR
APOSPC2968-1G APOSPC2968-5G APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctane
Formule: C₈F₁₆I₂
Kookpunt: 112 °C/25mmHg
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236093
CAS nummer: 335-70-6