1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 36.6 EUR
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Formule: C₆F₄I₂
Smeltpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00019011
CAS nummer: 2708-97-6