1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Formule: C₆F₄I₂
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001055
CAS nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8