Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2972-25G PC2972-5G PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA 315 EUR
APOSPC2972-25G APOSPC2972-5G APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Formule: C₇HF₁₃O₅
Kookpunt: 170…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156025
CAS nummer: 151772-59-7
UN: 3265
ADR: 8,III