3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 60 EUR
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210.43 g/mol
Smeltpunt: 55.6…55.8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972409
CAS nummer: 884494-87-5