2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 135 EUR
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258966
CAS nummer: 947534-62-5