2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 22 EUR
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.19
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042420
CAS nummer: 1869-24-5