4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 65.8 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.19
Smeltpunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159251
CAS nummer: 830-43-3