4-Fluoro-o-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC2983-100G
PC2983-25G
PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA
109
EUR
APOSPC2983-100G
APOSPC2983-25G
APOSPC2983-5G
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
4-Fluoro-o-toluic acid
Formule:
C₈H₇FO₂ Smeltpunt: 168…172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115880 CAS nummer: 321-21-1 |