5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2986-25G PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-25GEA 0 EUR
APOSPC2986-25G APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Smeltpunt: 29…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660353
CAS nummer: 827-20-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III