3-Chloro-4-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 183 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Smeltpunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973418
CAS nummer: 883107-69-5