2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2992-1G
PC2992-250MG
APOSPC2992-1GEA
0
EUR
APOSPC2992-1G
APOSPC2992-250MG
2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
2-Fluoro-4-nitropyridine
Formule:
C₅H₃FN₂O₂ Smeltpunt: 46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112489 CAS nummer: 18614-46-5 |