4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2993-1G PC2993-500MG
APOSPC2993-1GEA 40.9 EUR
APOSPC2993-1G APOSPC2993-500MG
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06796422
CAS nummer: 481725-35-3