5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 115 EUR
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₃
Smeltpunt: 112…117 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656263
CAS nummer: 870777-29-0