2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2996-1G PC2996-5G
APOSPC2996-1GEA 87.9 EUR
APOSPC2996-1G APOSPC2996-5G
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656266
CAS nummer: 874290-62-7