2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2997-1G
PC2997-25G
PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA
22
EUR
APOSPC2997-1G
APOSPC2997-25G
APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₅BClF₃O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06656267 CAS nummer: 1022922-16-2 |