3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 90.6 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Smeltpunt: 217…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095129
CAS nummer: 872460-12-3