2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G PC3000-25G
APOSPC3000-5GEA 144 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G APOSPC3000-25G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₉H₁₀F₂O₃S
Smeltpunt: 30…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038284
CAS nummer: 135206-84-7