3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC300007-50MG PC300007-250MG PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA 124 EUR
APOSPC300007-50MG APOSPC300007-250MG APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17018703
CAS nummer: 929612-79-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable