5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 117 EUR
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₃
Smeltpunt: 201…207 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00276997
CAS nummer: 175203-84-6