N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3004-1G PC3004-25G PC3004-5G
APOSPC3004-1GEA 0 EUR
APOSPC3004-1G APOSPC3004-25G APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672519
CAS nummer: 205445-51-8