2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 103 EUR
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃Br₂F₃O
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261146
CAS nummer: 35852-57-4