2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 58.4 EUR
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01731750
CAS nummer: 454-81-9