3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 95 EUR
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00169478
CAS nummer: 298217-69-3