5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 173 EUR
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569312
CAS nummer: 874765-55-6