Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 139 EUR
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₂S
MW: 274.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100110
CAS nummer: 1132650-51-1