Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 139 EUR
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100111
CAS nummer: 1002355-89-6