Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 110 EUR
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
MW: 299.7 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03153507
CAS nummer: 380453-90-7