Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 176 EUR
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505029
CAS nummer: 1217018-83-1