3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 107 EUR
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06375956
CAS nummer: 89810-01-5